Z246441
Nickel-Tiegel
High form, capacity 20 mL
Alle Fotos(4)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Kapazität
20 mL
Durchm. × H
38 mm × 35 mm
Dicke
0.021 in.
Allgemeine Beschreibung
Sehr beständig gegen verdünnte Laugen und Natriumperoxid-Schmelzen. Auch verwendet für Analysen von Niobium, Tantalum oder niedrige Mengen Phosphor. Deckel bitte gesondert bestellen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z246441-1EA | 4061833308370 |