Z224170
Chem-FLEX™ Röhrchenklemme
for tubing o.d., 23/64 ‑ 23/64 in.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Beschreibung
For tubing CHEM-FLEX 106, 125
Leistungsmerkmale
for tubing o.d. 23/64 ‑ 23/64 in.
Allgemeine Beschreibung
Nicht korrodierende, leichte Klemmen zur Sicherung von CHEM-FLEX Schläuchen an Transfernadeln, Fittings.
Rechtliche Hinweise
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z224170-50EA | 4061833304150 |