Wichtige Dokumente
Z281751
Chem-FLEX™ transfer line
tube L 60 in.
Synonym(e):
Flexible transfer line, Transfer tubing
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Röhrchen L
60 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Leitung wird mit 2 Edelstahlnadeln (No. 12) verbunden. Gebrauchsfertige Transferleitungen aus CHEM-FLEX 106 Schlauchmaterial mit Innenschlauch aus dünnwandigem PTFE und äußerem Schlauch aus durchsichtigem PVC als Knickschutz. Kontaktfläche beim Umfüllen von Flüssigkeiten nur PTFE und Edelstahl. Extra-Sicherung beim Verwenden von Transfernadeln mit großem Durchmesser durch Festbinden der Septen an der Vorratsflasche mit Kabelbindern.
Rechtliche Hinweise
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z281751-1EA | 4061833634219 |