Merck
Z177415
Sigma-Aldrich
Scienceware® Polypropylenlöffel
capacity 50 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
Hersteller/Markenname
Bel-Art F367480000
Schüsselgröße
76 mm × 40 mm × 29 mm
Kapazität
50 mL
Griffgröße
100 mm
Allgemeine Beschreibung
Gegossen, Naturfarben.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)