Z177407
Scienceware® Polypropylenlöffel
capacity 22 mL
Hersteller/Markenname
Bel-Art F367470000
Schüsselgröße
60 mm × 29 mm × 25 mm
Kapazität
22 mL
Griffgröße
35 mm
Allgemeine Beschreibung
Gegossen, Naturfarben.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)