Merck
Z155608
Griffin-Becher, Edelstahl
capacity 2,000 mL, with handle
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
graduations: no
H × AD
168 mm × 129 mm
Kapazität
2,000 mL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)