Merck
Z137308
Ace Druckfilter/Trocknungstrichter
capacity 60 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Beschreibung
joint I.D. 40 mm
Hersteller/Markenname
Ace Glass 719046
Kapazität
60 mL
Scheibendurchm.
40 mm
Porengröße
70-100 μm porosity
Allgemeine Beschreibung
Komplettes Gerät. Zur Druckfiltration oder zum Trocknen von Air-sensitiven Materialien. O-Ring Verbindung zwischen Kappe und Gehäuse ergibt größere Öffnung, um an den Inhalt zu gelangen.
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)