Z118028
Luer-to-Tubing Connector
male Luer lock to hose end, for tubing i.d., 1/16 ‑ 3/32 in., nickel plated
Synonym(e):
environmental, veterinary
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
40183110
NACRES:
NB.03
Empfohlene Produkte
Materialien
nickel plated
Leistungsmerkmale
for tubing i.d. 1/16 ‑ 3/32 in.
Hersteller/Markenname
Cadence Science 6157
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Edelstahladapter zum sicheren und dichten Verbinden mit anderen Einwegspritzen. Aus V4A Stahll, Leicht zu reinigen korrosionsbeständig. Verchromtes Messing als die preislich günstigere Variante.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z118028-4EA | 4061832530161 |