Merck
Z155586
Griffin-Becher, Edelstahl
capacity 4,000 mL, without handle
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
graduations: no
H × AD
225 mm × 156 mm
Kapazität
4,000 mL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)