Merck
Z115460
Sigma-Aldrich
Scienceware® Covamat® PE liner
roll W × L 30 in. × 50 ft
About This Item
UNSPSC-Code:
41122300
NACRES:
NB.35
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H24679-0000
Walze B × L
30 in. × 50 ft
Allgemeine Beschreibung
Gerippte Matte zum Auslegen von Tischen, Regalen und Tabletts, 0,25mm dick mit 0,8mm dicken Rippen. 76cm breit auf 15m Rolle.
Rechtliche Hinweise
Covamat is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)