Z136735
Ace polished shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm, with button
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Materialien
glass
Leistungsmerkmale
for flask size 0.5 ‑ 12 L
Hersteller/Markenname
Ace Glass 807514
Durchm. × L
10 mm × 580 mm
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z136735-1EA | 4061832347219 |