Merck
Z135674
Sigma-Aldrich
Polypropylen-beschichteter Ständer
With end rod
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
Basisgröße
8 in. × 12 in.
Stabdurchm.
1/2 in.
Allgemeine Beschreibung
Alle Teile aus PE, für das Arbeiten unter stark korrosiven Bedingungen. Fuß 20 x 30cm; Stabdurchmesser 13mm. Fuß beschwert. Der Stab wird in den Fuß eingeschraubt.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z135674-1EA4061832329703