Merck
Z509507
Stativ mit Stab
base size 6 in. × 9 in., Heavy duty
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
Basisgröße
6 in. × 9 in.
Stabdurchm. × L
1/2 in. × 24 in.
Allgemeine Beschreibung
Stabiles Laborstativ mit schwarz emaillierter Bodenplatte und abnehmbarem Stativstab.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z509507-1EA4061832333748