Merck
Z117935
Luer-to-Tubing Connector
female Luer to hose end, for tubing i.d., 1/16 ‑ 3/32 in., nickel plated
Synonym(e):
environmental, veterinary
About This Item
UNSPSC-Code:
40183110
NACRES:
NB.03
Materialien
nickel plated
Leistungsmerkmale
for tubing i.d. 1/16 ‑ 3/32 in.
Hersteller/Markenname
Cadence Science 6159
Allgemeine Beschreibung
Edelstahladapter zum sicheren und dichten Verbinden mit anderen Einwegspritzen. Aus V4A Stahll, Leicht zu reinigen korrosionsbeständig. Verchromtes Messing als die preislich günstigere Variante.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z117935-4EA4061832530123