Z103284
Aufbewahrungsflaschen ohne Schliff
capacity 125 mL, PTFE stopcock
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE stopcock
colorless bottle
glass bottle
round bottle
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
125 mL
Absperrhahngröße
2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Klarglas, Septumeinlass mit Hahn.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)