WHA99101302
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
Nylon membrane, pore size 0.22 μm, pack of 500 ea
Empfohlene Produkte
Materialien
Nylon membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 500 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 9910-1302
Parameter
67.5 psi pressure
Durchmesser
13 mm
Filterfläche
0.65 cm2
Größe
19.6 × 16.9 mm
Gewicht
0.52 kg
Porengröße
0.22 μm
Fitting
female Luer inlet
Leistungsmerkmale und Vorteile
- 13 or 25 mm diameters
- 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
- Sterile or non-sterile options
- Individual printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging
Sonstige Hinweise
Suitable for volumes of 10 mL or less
Rechtliche Hinweise
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)