Merck
27479
Supelco
Micro-Reaktionsgefäß, schwarze phenolische Kappe mit Loch, 12er-Packung
volume 10 mL, clear glass vial, O.D. × H 26 mm × 72 mm, PTFE/silicone septum, graduations: no
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
PTFE/silicone septum
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic hole cap
graduations: no
pre-assembled
Verpackung
pkg of 12 ea
AD × H
26 mm × 72 mm
Volumen
10 mL
Fitting
thread for 24-400
Allgemeine Beschreibung
Zur einfacheren Entnahme kleiner Probenmengen innen konisch geformt. Dickwandiges Borosilikatglas. Mit PTFE-beschichteten Neoprensepten (rot) und Deckeln ausgestattet. Autoklavierbar und zentrifugierbar.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)