Merck
WHA1851025
Whatman® quartz QM-A filter discs 2.2 μm pore size
white, air sampling, 100 ea, 25 mm diam
Synonym(e):
Z741027, glass fiber filters, quartz fiber filters
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Produktbezeichnung
Whatman® QM-A-Quarzfaserfilter, Circles, 25 mm 100/pk
Materialien
circles
quartz membrane
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1851-025
Whatman Article No. 28418504 (US reference)
Whatman Article No. 28418537 (US reference)
Durchmesser
25 mm
Porengröße
2.2 μm
Eignung
suitable for (air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols)
Allgemeine Beschreibung
′Die hochreinen Quarz-Mikrofaserfilter von Cytiva werden in vielen Luftprobenfilteranwendungen eingesetzt, einschließlich der Probenahme von sauren Gasen, Schornsteinen, Rauchabzügen und Aerosolen. Die Filter sind für die PM-10-Probenahme und -Analyse geeignet. Aufgrund des geringen Gehalts an Erdalkalimetallen werden „Artefakt“-Produkte aus Sulfaten und Nitraten (SO₂ und NO₂) praktisch eliminiert. Hochreine Quarzmikrofaserfilter sind daher für die Partikelüberwachung und Schwermetallanalyse geeignet. QM-A Quarzmikrofaserfilter von Cytiva sind in einer Vielzahl von Kreisdurchmessern sowie zu je 25 Stück erhältlich. QM-A-Blätter (1851-8866) sind gemäß den Standards der US-amerikanischen Umweltbehörde (EPA) fortlaufend nummeriert und für die meisten Anwendungen geeignet.
  • Qualität: QM-A
  • Beschreibung: Quarz
  • Partikelrückhaltevermögen in Flüssigkeit (μm): 2,2
  • Luftstromrate (s/100 ml/in²): 6,4
  • Typische Dicke (μm): 450
  • Basisgewicht (g/m²): 85
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Temperature resistant up to 800°C
  • Binder-free
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)