Merck
WHA18206537
Whatman® glass microfiber grade GF/A filter discs 1.6 μm pore size
white, binder free, 0.26 mm thick, 100 ea, 81 mm diam
Synonym(e):
Z740845, glass fiber filter papers, glass microfiber filters
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Produktbezeichnung
Whatman® Glasmikrofaser-Filter, Qualität GF/A, circles, diam. 81 mm, pack of 100
Materialien
borosilicate glass
circles
Beschreibung
GF/A grade: fast, high loading
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1820-6537
Whatman Article No. 28418326 (US reference)
Durchmesser
81 mm
Dicke
0.26 mm
Porengröße
1.6 μm
Eignung
suitable for (gravimetric determination of airborne particulates, stack sampling and absorption methods of air pollution monitoring.)
Allgemeine Beschreibung
Universalfilter zur Klarfiltration, auch zur Anwendung in der Spektroskopie. Binderfreies Borosilikatglas, diese Filter vereinen hohe Durchflussrate mit exzellentem Rückhaltevermögen. Temperaturbeständig bis 550°C.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • These have a nominal particle retention of 1.6µm at 98% efficiency and are suited for a variety of applications involving large sample volumes such as:
  • Water and air pollution monitoring and wastewater filtering
  • Foodstuff analysis
  • Filtering of algae and bacteria cultures
  • Protein filtration
  • Radioimmunoassay of weak β emitters
  • Gravimetric determination of airborne particulates
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)