Wichtige Dokumente
W530285
Sonnenblumenkernöl aus Helianthus annuus
Certified organic (NOP)
Synonym(e):
Sunflower seed oil from Helianthus annuus
About This Item
Kosher
Empfohlene Produkte
Qualität
Certified organic (NOP)
Kosher
Brechungsindex
n20/D 1.475
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fatty; waxy
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)