Wichtige Dokumente
W516406
Dihydromyrcenol
≥99%
Synonym(e):
2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
bp
194-197 °C
84 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.837 g/mL at 20 °C
0.784 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
lime; citrus
SMILES String
CC(CCCC(C)(C)O)C=C
InChI
1S/C10H20O/c1-5-9(2)7-6-8-10(3,4)11/h5,9,11H,1,6-8H2,2-4H3
InChIKey
XSNQECSCDATQEL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?