Merck
W482900
Sigma-Aldrich
2-Pyrrolidinon
99%
Synonym(e):
2-Pyrrolidon, Butyrolactam
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.10
FEMA-Nummer:
4829
Beilstein:
105241
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.487 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
23-25 °C (lit.)
Dichte
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fishy
SMILES String
O=C1CCCN1
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
InChIKey
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W482900-SAMPLE4061835463039
W482900-100G4061837542077
W482900-500G4061837542091