Wichtige Dokumente
W365505
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol
≥95%, FG
Synonym(e):
2,6-dimethoxy-4-prop-2-enylphenol, 4-allyl syringol, 6-methoxyeugenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
bp
168-169 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
meaty; smoky
SMILES String
COc1cc(CC=C)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-4-5-8-6-9(13-2)11(12)10(7-8)14-3/h4,6-7,12H,1,5H2,2-3H3
InChIKey
FWMPKHMKIJDEMJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- OBP2 in the Midlegs of the Male Bactrocera dorsalis Is Involved in the Perception of the Female-Biased Sex Pheromone 4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol.: This study identifies OBP2 in the midlegs of male Bactrocera dorsalis as crucial for perceiving the sex pheromone 4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol, contributing to the understanding of insect behavior and potential pest control strategies (Hu et al., 2021) (Hu et al., 2021).
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W365505-1KG | 4061837537110 |
W365505-100G | 4061837846724 |
W365505-25G | 4061837846731 |
W365505-SAMPLE | 4061837537127 |