Wichtige Dokumente
S7602
Syringaldehyd
98%
Synonym(e):
4-Hydroxy-3,5-dimethoxy-benzaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
192-193 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
110-113 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(C=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-3-6(5-10)4-8(13-2)9(7)11/h3-5,11H,1-2H3
InChIKey
KCDXJAYRVLXPFO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?