Merck
W360301
Sigma-Aldrich
2-Octen-4-one
mixture of isomers, natural, ≥97%, FG
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.20
FEMA-Nummer:
3603
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
07.082
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥97%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; mushroom; fruity; tropical
SMILES String
CCCCC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-7-8(9)6-4-2/h4,6H,3,5,7H2,1-2H3/b6-4+
InChIKey
FMDLEUPBHMCPQV-GQCTYLIASA-N
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
142.0 °F
Flammpunkt (°C)
61.11 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W360301-100G-K4065266312768
W360301-25G-K4065266312775
W360301-SAMPLE-K4065266312799