Wichtige Dokumente
W358002
cis-6-Nonenal
≥95%, FG
Synonym(e):
(Z)-6-Nonenal
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
bp
87 °C/19 mmHg (lit.)
Dichte
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
cucumber; green; melon; waxy
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)CCCC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,9H,2,5-8H2,1H3/b4-3-
InChIKey
RTNPCOBSXBGDMO-ARJAWSKDSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Anti-Methanogenic Traits of Safflower Oil Compounds Against Methyl-Coenzyme M Reductase Receptor in Equines: An In Silico Docking Analysis.: Diese Studie untersucht das Potenzial von cis-6-Nonenal als Verbindung in Färberdistelöl, das antimethanogene Eigenschaften aufweist. Die In-Silico-Docking-Analyse unterstreicht seine Anwendung bei der Reduzierung der Methanemissionen von Pferden und trägt zur ökologischen Nachhaltigkeit und landwirtschaftlichen Praxis bei (Khusro et al., 2022).
- Die Bildung hoch oxidierter multifunktioneller Produkte bei der Ozonolyse von Cyclohexen.: Diese Forschungsarbeit untersucht die Rolle von cis-6-Nonenal bei der Bildung von hoch oxidierten multifunktionellen Produkten während der Ozonolyse von Cyclohexen. Die Studie liefert Einblicke in die Atmosphärenchemie und die Prozesse, die an der Bildung von sekundären organischen Aerosolen beteiligt sind, die Auswirkungen auf die Luftqualität und den Klimawandel haben (Rissanen et al., 2014).
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W358002-100G-K | 4061837835698 |
W358002-1KG | |
W358002-1KG-K | 4061837536908 |
W358002-100G | |
W358002-200G | |
W358002-25G | |
W358002-25G-K | 4061837835704 |
W358002-80G | |
W358002-SAMPLE | |
W358002-SAMPLE-K | 4061837536915 |