Wichtige Dokumente
W331309
4-Methyl-5-vinylthiazol
≥97%, FG
Synonym(e):
5-Ethenyl-4-methyl-1,3-thiazol, Vinylsulfurol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.568 (lit.)
bp
78-80 °C/25 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−15 °C (lit.)
Dichte
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
cocoa; musty; vegetable; nutty
SMILES String
Cc1ncsc1C=C
InChI
1S/C6H7NS/c1-3-6-5(2)7-4-8-6/h3-4H,1H2,2H3
InChIKey
QUAMMXIRDIIGDJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Safety and efficacy of the feed additive 4-methyl-5-vinylthiazole [15.018] belonging to chemical group 29 for all animal species (FEFANA asbl): Diese Studie bewertet die Sicherheit und Wirksamkeit von 4-Methyl-5-vinylthiazol als Futtermittelzusatz und zeigt seine Anwendungen in der veterinärmedizinischen Ernährung und sein Potenzial als chemisches Zwischenprodukt in verschiedenen industriellen Anwendungen (EFSA Panel, 2023).
- Study on the influences of two thiazole flavor ingredients on Cu corrosion caused by chloride ion: Dieser Artikel befasst sich mit den Auswirkungen von Thiazolverbindungen, einschließlich 4-Methyl-5-Vinylthiazol, auf Metallkorrosion und gibteinen Einblick in seine potenzielle Verwendung in der Materialwissenschaft und seine Rolle als organisches Synthesemittel bei der Bildung von Korrosionshemmern (Mo et al., 2017).
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W331309-1KG-K | 4061837890444 |
W331309-25G | |
W331309-SAMPLE-K | 4061837535628 |
W331309-100G | |
W331309-100G-K | 4061837890437 |
W331309-1KG | |
W331309-25G-K | 4061837890451 |
W331309-SAMPLE |