Merck
W320501
Sigma-Aldrich
4-Methyl-5-thiazolethanolacetat
≥98%, FG
Synonym(e):
4-Methyl-5-thiazolylethylacetat, Sulfurylacetat, Sulfurolacetat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.24
FEMA-Nummer:
3205
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
11620
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
15.015
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
meaty
Qualität:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.51 (lit.)
bp
117-118 °C/6 mmHg (lit.)
Dichte
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
meaty
SMILES String
CC(=O)OCCc1scnc1C
InChI
1S/C8H11NO2S/c1-6-8(12-5-9-6)3-4-11-7(2)10/h5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
CRTCWNPLKVVXIX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Methyl-5-Thiazolethanolacetat ist eine der wichtigsten Geschmacksverbindungen in Indocalamus-Blättern.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Study on creation of an indocalamus leaf flavor.
Guangyong ZHU & Xiad Z.
Food Sci. Technol. null