Wichtige Dokumente
W326704
2,4-Dimethyl-5-acetylthiazol
≥97%
Synonym(e):
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.543 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
Dichte
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
musty; nutty; earthy
SMILES String
CC(=O)c1sc(C)nc1C
InChI
1S/C7H9NOS/c1-4-7(5(2)9)10-6(3)8-4/h1-3H3
InChIKey
BLQOKWQUTLNKON-UHFFFAOYSA-N
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?