Merck
W238503
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethoxybenzol
≥98%, FG
Synonym(e):
Resorcin-dimethylether, ‘Dimethylresorcin’
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.16
FEMA-Nummer:
2385
Beilstein:
878582
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
189
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
4.016
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.524 (lit.)
bp
85-87 °C/7 mmHg (lit.)
Dichte
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
medicinal; chemical; cooling; sweet
SMILES String
COc1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,3-Dimethoxybenzol kann als Aromastoff in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden. Berichten zufolge ist es in den flüchtigen Substanzen von Portwein und Roquefort-Käse enthalten.
Anwendung
  • Homogeneous Gold Catalysis Using Complexes Recovered from Waste Electronic Equipment.: In dieser Forschungsarbeit wird 1,3-Dimethoxybenzol in katalytischen Prozessen verwendet, bei denen Goldkomplexe aus Elektronikschrott zurückgewonnen werden. Dies stellt einen nachhaltigen Ansatz in der katalytischen Chemie dar und unterstreicht die Wiederverwendung von Edelmetallen in industriellen Anwendungen (McCarthy et al., 2022).
  • Sequential Ir/Cu-Mediated Method for the Meta-Selective C-H Radiofluorination of (Hetero)Arenes.: Zeigt eine Technik für die metaselektive C-H-Radiofluorierung mit 1,3-Dimethoxybenzol, die einen neuen Weg für die Synthese von radiomarkierten Verbindungen bietet, die bei der PET-Bildgebung verwendet werden, was für die medizinische Diagnostik und Forschung entscheidend ist (Wright et al., 2021).
  • Synthesis and antioxidant activities of phenol derivatives from 1,6-bis(dimethoxyphenyl)hexane-1,6-dione.: Erläutert die Synthese neuer antioxidativer Verbindungen, die aus 1,3-Dimethoxybenzol gewonnen werden, und unterstreicht seine Rolle bei der Entwicklung von therapeutischen Wirkstoffen, die oxidative stressbedingte Krankheiten abmildern können (Artunc et al., 2020).
  • One-Step Synthesis of C(2v)-Symmetric Resorcin[4]arene Tetraethers.: In diesem Beitrag wird eine einstufige Synthesemethode unter Verwendung von 1,3-Dimethoxybenzol beschrieben, mit der neuartige makrozyklische Moleküle hergestellt werden können, die möglicherweise in der Wirt-Gast-Chemie und der molekularen Erkennung von Nutzen sind, die Schlüsselbereiche der supramolekularen Chemie und der Nanotechnologie darstellen (Smith et al., 2020).
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 839-840 (1997)
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 839-840 (1997)
1, 3?Dimethoxybenzene, a newly identified component of port wine.
Rogerson FSS, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 82(11), 1287-1292 (2002)
Helena Zahradnícková et al.
Journal of separation science, 29(2), 236-241 (2006-03-10)
For the first time, headspace solid-phase microextraction coupled with GC-MS analysis was used to study volatile compounds emitted by the tick Ixodes ricinus (L.). Variables such as the type of SPME fibre, equilibration time and extraction time have been evaluated
Panagiotis Stathopoulos et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 12(3), 227-232 (2005-08-17)
Decomposition of the resin linkers during TFA cleavage of the peptides in the Fmoc strategy leads to alkylation of sensitive amino acids. The C-terminal amide alkylation, reported for the first time, is shown to be a major problem in peptide
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W238503-10KG-K4061838256928
W238503-1KG
W238503-SAMPLE
W238503-SAMPLE-K4061837509650
W238503-10KG
W238503-1KG-K4061837509643
W238503-5KG
W238503-5KG-K4061838256935