Wichtige Dokumente
W200220
Acetaldehyd-Diethylacetal
natural, ≥97%, FG
Synonym(e):
1,1-Diethoxyethan, Acetal
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Dampfdichte
4.1 (vs air)
Dampfdruck
20 mmHg ( 20 °C)
8 mmHg ( 8 °C)
Assay
≥97%
Selbstzündungstemp.
446 °F
Expl.-Gr.
10.4 %
Brechungsindex
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
Dichte
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; earthy; ethereal; vegetable; sweet
SMILES String
CCOC(C)OCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
<68.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
< 20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W200220-4KG-K | 4061838107923 |
W200220-5KG-K | |
W200220-100G-K | 4061837488771 |
W200220-1KG | |
W200220-1KG-K | 4061837488788 |
W200220-100G | |
W200220-4KG | |
W200220-SAMPLE | |
W200220-SAMPLE-K | 4061837488795 |