THS05147
ThalesNano MicroCatCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, Wilkinson′s catalyst Rh(I) (TPP)Cl
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS 05147
L × Durchm.
30 mm × 4 mm
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)