TEM-HC400-AU-UL
Ultra-Thin Holey Carbon Film Supported Gold Grids
size 400 mesh, box of 25
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Empfohlene Produkte
Verpackung
box of 25
Größe
400 mesh
Allgemeine Beschreibung
A 4-6 nm ultra-thin holey carbon film supported grids. Gold grids, 400 Mesh, 25/box
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)