TEM-G200CP
Glider Grids Standard Copper/Palladium Square Mesh
size 200 mesh, vial of 100
Synonym(e):
SQUARE MESH CU/PD 100 VIAL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Empfohlene Produkte
Verpackung
vial of 100
Größe
200 mesh
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Gilder Grids Standard Square Mesh: Copper/Palladium Grid, 200 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 125μm, Hole 90μm, Bar 35μm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)