Merck
TEM-CF300NI
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
size 300 mesh, box of 25
Synonym(e):
CARBON FILM 300# NICKEL 25/PK
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Verpackung
box of 25
Größe
300 mesh
Allgemeine Beschreibung
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 300 mesh.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)