Merck
TEM-LFH2100AR1.3
Sigma-Aldrich
QUANTIFOIL on London Finder Grids (H2)
Gold Grids, size 200 mesh, pack of 100
Synonym(e):
Electron Microscopy Grids from QUANTIFOIL
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Größe:
200 mesh
Verpackung:
pack of 100
Verpackung
pack of 100
Größe
200 mesh
Allgemeine Beschreibung
QUANTIFOIL Gold Grids, 200 Mesh, 1.2 micron hole, 2.5 micron period. London Finder Grids (H2), Pitch 127 micron, 200 mesh, 100/pk
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)