T8809
Tetracyanethylen
96%
Synonym(e):
Ethylentetracarbonitril, Percyanethylen, TCNE
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
197-199 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N#CC(C#N)=C(C#N)C#N
InChI
1S/C6N4/c7-1-5(2-8)6(3-9)4-10
InChIKey
NLDYACGHTUPAQU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reactant for:
- Regioselective [2+2] cycloaddition reaction for production of BODIPY dyes and TCBD derivatives
- Thermal addition reaction with alkynes
- One-pot reactions with nucleophilic reagents forming aromatic cyanovinyl compounds
- Synthesis of cobalt tetracyanoethylene films
- Biotransformation by Botrytis cinerea
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?