SYNS101506
Synthware™ straight bore PTFE stopcock
bore size 6 mm, O.D. 12 mm stem, Plug Size: 16/35
Synonym(e):
Synthware S101506
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware S101506
Bohrungsgröße
6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With 1:5 PTFE plug and a threaded pressure nut. Stopcock barrels are polished to prevent PTFE plug from scratch.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNS101506-1EA | 4061832187938 |