Merck
Z286478
Nalgene® Hahn
3-way, bore size 4 mm
Synonym(e):
3-way connector, hose connector
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.79
Materialien
polypropylene (with TFE plug)
Beschreibung
for tubing I.D. 1/4 -5/16 in.
Leistungsmerkmale
autoclavable
Verpackung
pack of 1 ea
case of 4 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene® 6470, 0004
Bohrungsgröße
4 mm
Allgemeine Beschreibung
Für Schläuche 6-8 mm AD. Autoklavierbar.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Autoclave friendly
  • Non-seizing, leakproof PTFE plug
  • Tubulated outlets are arranged in a T shape and accepts tubing of 1/4 in. 7/16 in.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)