Merck
SYNF622460G
Synthware pressure equalizing addition funnel
60 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: glass
Synonym(e):
Synthware F622460G, dropping funnel
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F622460G
Kapazität
60 mL
60 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With glass stopcock, graduated.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)