SYNA322440
Synthware™ vacuum adapter
female joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware A322440, glass vacuum adapter
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Verbindung
female joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A322440
Allgemeine Beschreibung
Ideal for use as a vent or for the introduction of pressure/vacuum.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)