Merck
Z549703
Sigma-Aldrich
High-vacuum valve adapter
male joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Verbindung
male joint: ST/NS24/40
Allgemeine Beschreibung
Für Hochvakuum-Anwendungen. Vahuumventile aus PTFE von J. Young. Schlauchanschluß passend für Schläuche bis 6.5mm ID.
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)