Merck
SLW1020/16D
Pyrex® Beakers, conical form, Phillips pattern
500 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1020/16D
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
1020/16D
SciLabware
Höhe
142 mm
Basisdurchm.
68.0 mm
Oberteil Durchm.
59 mm
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Conical shape (Phillips pattern) with spout
  • Manufactured from ′Pyrex borosilicate glass
  • Excellent thermal performance and chemical resistance
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Conical shape (Phillips pattern) with spout• Excellent thermal performance and chemical resistance
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)