Merck
S156329
4-BR-BENZOIC ACID 2,2,2-TRICHLORO-1-((PIPERIDINE-1-CARBONYL)-AMINO)-ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C15H16BrCl3N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
458.569
MDL-Nummer: