Wichtige Dokumente
P25507
2-Phenylglycin
95%
Synonym(e):
DL-α-Phenylglycin, α-Aminophenylessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white to faint yellow
mp (Schmelzpunkt)
290 °C (subl.) (lit.)
Anwendung(en)
detection
SMILES String
NC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)
InChIKey
ZGUNAGUHMKGQNY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?