Merck
87301
Sigma-Aldrich
Tetraheptylammoniumbromid
≥99.0% (AT)
Synonym(e):
THPAB
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)6]4N(Br)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
490.69
Beilstein:
3763391
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (AT)
Form
flakes
mp (Schmelzpunkt)
87-89 °C (lit.)
SMILES String
[Br-].CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C28H60N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29(26-22-18-14-10-6-2,27-23-19-15-11-7-3)28-24-20-16-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
YQIVQBMEBZGFBY-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Tetraheptylammoniumbromid ist eine quartäre Ammoniumverbindung (QAC), die hauptsächlich als Phasentransfermittel eingesetzt wird. Es wird als Katalysator für die Suzuki-Miyaura-Kupplungsreaktionen verwendet.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Tetraheptylammoniumbromid:
  • Alkylierungsreagenz zur Synthese von Benzothiazolen mithilfe von Iodanilinen und Schwefel.
  • Lösungsmittel in den Pd-katalysierten Suzuki- und Stille-Kupplungsreaktionen von Arylhalogeniden.
  • Katalysator für die carboxylative Zyklisierung von Propargylaminen zur Synthese von Oxazolidinonen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Trace determination of methanol in water?ethanol solution by derivatization and high-performance liquid chromatography.
Chen S
Journal of Chromatography A, 799(1-2), 93-99 (1998)
Ludwig Hoellein et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 98, 434-445 (2014-07-13)
Regular quality control and post-marketing surveillance of pharmaceuticals has been a critical challenge for countries of the developing world ever since. Counterfeit and substandard medicines are widely distributed and the real extent of their prevalence still remains unknown. Compendial protocols