Wichtige Dokumente
M89803
Mucochlorsäure
99%
Synonym(e):
Dichlormaleinaldehydsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
125-128 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)\C(Cl)=C(/Cl)C=O
InChI
1S/C4H2Cl2O3/c5-2(1-7)3(6)4(8)9/h1H,(H,8,9)/b3-2+
InChIKey
LUMLZKVIXLWTCI-NSCUHMNNSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
366.8 °F
Flammpunkt (°C)
186 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?