Wichtige Dokumente
M50400
N-Methylhydroxylamin -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
Methylhydroxylammoniumchlorid, N-Hydroxy-N-methanamin-hydrochlorid, N-Hydroxy-N-methylammoniumchlorid, N-Hydroxymethanamin-hydrochlorid, N-Hydroxymethylamin-hydrochlorid, N-Methylhydroxyamin-hydrochlorid, N-Methylhydroxylamin-monohydrochlorid, N-Methylhydroxylammoniumchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
86-88 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].CNO
InChI
1S/CH5NO.ClH/c1-2-3;/h2-3H,1H3;1H
InChIKey
RGZRSLKIOCHTSI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?