Wichtige Dokumente
226904
O-Methylhydroxylamin -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
Methoxyamin -hydrochlorid, Methoxylamin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
151-154 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
SMILES String
Cl.CON
InChI
1S/CH5NO.ClH/c1-3-2;/h2H2,1H3;1H
InChIKey
XNXVOSBNFZWHBV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
226904-100G | 4061835369935 |
226904-1G | 4061838780423 |
226904-25G | 4061835369942 |
226904-5G | 4061838780430 |