Wichtige Dokumente
JKA4107
Succinimidyl Glutaramide-PEG5K-Succinimidyl Glutaramide
average Mn 5000
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C4H4O2NOOCCH2CH2CH2COHN(CH2CH2O)n-CH2CH2NHCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 5000
Verwandte Kategorien
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)